Orders LinkContactUsLinkComponent
2,3-Dinitrotoluene
2,3-Dinitrotoluene
2,3-Dinitrotoluene
  EHERC12786100
2,3-Dinitrotoluene
  EHERC12786100
 :  
2,3-Dinitrotoluene
2,3-Dinitrotoluene
2,3-Dinitrotoluene
 :  
418,00 kr
1 * 0,25 g
  • SMILES: Cc1cccc(c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
  • Inchi: InChI=1S/C7H6N2O4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
  • IUPAC: 1-methyl-2,3-dinitrobenzene
  • Packing group: II
  • Beskrivelse:
    2,3-Dinitrotoluene
  • UN No.:
    3454
  • Cat. No.:
    EHERC12786100
  • CAS-nr:
    602-01-7
  • Molekylvægt:
    182,13
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    1-Methyl-2,3-dinitrobenzene;Toluene;2,3-dinitro- (8CI);1-Methyl-2,3-dinitrobenzene;2,3-DNT;2,3-Dinitrotoluene;2,3-Dinitrotoluol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₇H₆N₂O₄