Orders LinkContactUsLinkComponent
PCB No. 170
PCB No. 170
Katalog # EHERC20017000
Leverandør:   EHRENSTORFER
PCB No. 170
Katalog # EHERC20017000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
PCB No. 170
PCB No. 170
PCB No. 170
CAS nummer:  
Price
912,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
  • Inchi: InChI=1S/C12H3Cl7/c13-6-2-1-4(8(15)10(6)17)5-3-7(14)11(18)12(19)9(5)16/h1-3H
  • IUPAC: 1,2,3,4-tetrachloro-5-(2,3,4-trichlorophenyl)benzene
  • Packing group: II
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    PCB No. 170
  • UN No.:
    3432
  • Cat. No.:
    EHERC20017000
  • CAS-nr:
    35065-30-6
  • Molekylvægt:
    395,32
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5-heptachloro-; 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro-1,1'-biphenyl; 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl; 2,3,4,2',3',4',5'-Heptachlorobiphenyl; 2,3,4,5,2',3',4'-Heptachlorobiphenyl; CB 170; PCB 170; 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₂H₃Cl₇