Orders LinkContactUsLinkComponent
HCH (technical)
HCH (technical)
HCH (technical)
Katalog # EHERC14070000
Leverandør:   EHRENSTORFER
HCH (technical)
Katalog # EHERC14070000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
HCH (technical)
HCH (technical)
HCH (technical)
CAS nummer:  
Price
592,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl
  • Inchi: InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
  • IUPAC: 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    HCH (technical)
  • UN No.:
    2761
  • Cat. No.:
    EHERC14070000
  • CAS-nr:
    608-73-1
  • Molekylvægt:
    290,83
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; BHC; HCH; NSC 11807; NSC 7909; NSC 8093
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆H₆Cl₆