Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenpropimorph
Fenpropimorph
Fenpropimorph
Katalog # EHERCA13540000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Fenpropimorph
Katalog # EHERCA13540000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Fenpropimorph
Fenpropimorph
Fenpropimorph
CAS nummer:  
Price
893,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(CN1C[C@@H](C)O[C@@H](C)C1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
  • Inchi: InChI=1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3/t15?,16-,17+
  • IUPAC: (2R,6S)-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Fenpropimorph
  • UN No.:
    3082
  • Cat. No.:
    EHERCA13540000
  • CAS-nr:
    67564-91-4
  • Molekylvægt:
    303,48
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    –18 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, cis-; rel-(2R,6S)-4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine; BAS 42100F; Corbel; Fenpropimorph; Forbel 750; Mistral; Volley 88OL; cis-4-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₂₀H₃₃NO
Specifikationer