Amikacin
Amikacin
Katalog # EHERC10163900
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- SMILES: NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
- Inchi: InChI=1S/C22H43N5O13/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+/m0/s1
- IUPAC: (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide
Specifikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Amikacin
- Cat. No.:EHERC10163900
- CAS-nr:37517-28-5
- Molekylvægt:585,6
- Fareklassebeskrivelse:GHS05, GHS07, GHS08
- Opbevaring betingelser:4 °C
- GHS signal:Farlig
- Synonym(s):Amikacin; 6-O-(3-Amino-3-deoxy-α-d-glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-deoxy-α-d-glucopyranosyl)-1-N-[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-deoxy-d-streptamine
- Shipping conditions:20 °C
- Formel:C₂₂H₄₃N₅O₁₃



