Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamide-2,3,3 D3
Acrylamide-2,3,3 D3
Acrylamide-2,3,3 D3
Katalog # EHERC10045301
Leverandør:   EHRENSTORFER
Acrylamide-2,3,3 D3
Katalog # EHERC10045301
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Acrylamide-2,3,3 D3
Acrylamide-2,3,3 D3
Acrylamide-2,3,3 D3
CAS nummer:  
Price
1.110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: [2H]C(=C([2H])C(=O)N)[2H]
  • Inchi: InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
  • IUPAC: 2,3,3-trideuterioprop-2-enamide
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Acrylamide-2,3,3 D3
  • Cat. No.:
    EHERC10045301
  • UN No.:
    2074
  • CAS-nr:
    122775-19-3
  • Molekylvægt:
    74,1
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS07, GHS08
  • Opbevaring betingelser:
    4 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    2-Propenamide-2,3,3-d3; Acrylamide-2,3,3 D3; Acrylamide-d3; Acrylamide-2,2,2-D3
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₃₂H₃H₂NO
Specifikationer