Acrylamide-2,3,3 D3
Acrylamide-2,3,3 D3
Katalog # EHERC10045301
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- SMILES: [2H]C(=C([2H])C(=O)N)[2H]
- Inchi: InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
- IUPAC: 2,3,3-trideuterioprop-2-enamide
- Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Acrylamide-2,3,3 D3
- Cat. No.:EHERC10045301
- UN No.:2074
- CAS-nr:122775-19-3
- Molekylvægt:74,1
- Fareklassebeskrivelse:GHS06, GHS07, GHS08
- Opbevaring betingelser:4 °C
- GHS signal:Farlig
- Synonym(s):2-Propenamide-2,3,3-d3; Acrylamide-2,3,3 D3; Acrylamide-d3; Acrylamide-2,2,2-D3
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₃₂H₃H₂NO



