Orders LinkContactUsLinkComponent
4,4'-DDM
4,4'-DDM
4,4'-DDM
Katalog # EHERC12051000
Leverandør:   EHRENSTORFER
4,4'-DDM
Katalog # EHERC12051000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
4,4'-DDM
4,4'-DDM
4,4'-DDM
CAS nummer:  
Price
631,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Clc1ccc(Cc2ccc(Cl)cc2)cc1
  • Inchi: InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
  • IUPAC: 1-chloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]benzene
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    4,4'-DDM
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC12051000
  • CAS-nr:
    101-76-8
  • Molekylvægt:
    237,12
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    Methane, bis(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI); 1,1'-Methylenebis[4-chlorobenzene]; 4,4'-Dichlorodiphenylmethane; Bis(4-chlorophenyl)methane; Bis(p-chlorophenyl)methane; DBM; DDM; NSC 406594; p,p'-DDM; p,p'-Dichlorodiphenylmethane
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₃H₁₀Cl₂