Orders LinkContactUsLinkComponent
4,4'-DDA
4,4'-DDA
4,4'-DDA
Katalog # EHERC12020000
Leverandør:   EHRENSTORFER
4,4'-DDA
Katalog # EHERC12020000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
4,4'-DDA
4,4'-DDA
4,4'-DDA
CAS nummer:  
Price
kr728.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: OC(=O)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
  • Inchi: InChI=1S/C14H10Cl2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H,(H,17,18)
  • IUPAC: 2,2-bis(4-chlorophenyl)acetic acid
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    4,4'-DDA
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC12020000
  • CAS-nr:
    83-05-6
  • Molekylvægt:
    281,13
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Acetic acid, bis(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI); 4-Chloro-α-(4-chlorophenyl)benzeneacetic acid; 2,2-Bis(4-chlorophenyl)acetic acid; Bis(4-chlorophenyl)acetic acid; Bis(p-chlorophenyl)acetic acid; DDA; DDA (degradation product); Di(p-chlorophenyl)acetic acid; Dichlorodiphenylacetic acid; NSC 4279; p,p'-DDA
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₄H₁₀Cl₂O₂