Orders LinkContactUsLinkComponent
3,4-Dichlorophenol
3,4-Dichlorophenol
3,4-Dichlorophenol
Katalog # EHERC12453400
Leverandør:   EHRENSTORFER
3,4-Dichlorophenol
Katalog # EHERC12453400
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
3,4-Dichlorophenol
3,4-Dichlorophenol
3,4-Dichlorophenol
CAS nummer:  
Price
408,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1
  • Inchi: InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
  • IUPAC: 3,4-dichlorophenol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    3,4-Dichlorophenol
  • UN No.:
    2020
  • Cat. No.:
    EHERC12453400
  • CAS-nr:
    95-77-2
  • Molekylvægt:
    163
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    Phenol, 3,4-dichloro-; 3,4-Dichlorophenol; 4,5-Dichlorophenol; NSC 60648
  • Shipping conditions:
    Room Temperature
  • Formel:
    C₆H₄Cl₂O