Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
Katalog # EHERC12241200
Leverandør:   EHRENSTORFER
2,6-Dibromophenol
Katalog # EHERC12241200
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
CAS nummer:  
Price
466,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1c(Br)cccc1Br
  • Inchi: InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
  • IUPAC: 2,6-dibromophenol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    2,6-Dibromophenol
  • UN No.:
    2811
  • Cat. No.:
    EHERC12241200
  • CAS-nr:
    608-33-3
  • Molekylvægt:
    251,9
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS07
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Phenol, 2,6-dibromo-; 2,6-Dibromophenol; NSC 6214
  • Shipping conditions:
    Room Temperature
  • Formel:
    C₆H₄Br₂O
Specifikationer