Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzalkonium chloride 80%
Benzalkonium chloride 80%
Ætsende
Miljø
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Benzalkonium chloride 80%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Benzalkonium chloride 80%
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
  • CAS nummer:68424-85-1
  • MDL nummer:MFCD00145757
  • EINECS:270-325-2
  • FN:1760
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 297,00 kr
    297,00 kr
    1 * 25 g
       297,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 692,00 kr
    692,00 kr
    1 * 100 g
       692,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 500 g
       1.280,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 4.680,00 kr
    4.680,00 kr
    1 * 2,5 kg
       4.680,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 16.250,00 kr
    16.250,00 kr
    1 * 10 kg
       16.250,00 kr
    Specifikationer:
    New Product