Orders LinkContactUsLinkComponent
Cholesterol 95%
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Cholesterol 95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • MDL nummer:MFCD00003646
  • Molecular Weight:386,55 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 25 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 286,00 kr
    286,00 kr
    1 * 100 g
       286,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 500 g
       1.330,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 6.330,00 kr
    6.330,00 kr
    1 * 2,5 kg
       6.330,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 24.020,00 kr
    24.020,00 kr
    1 * 10 kg
       24.020,00 kr
    Specifikationer:
    New Product