Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromo-6-chlorophenol] S,S-dioxide
  • CAS nummer:2553-71-1
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₂Cl₂O₅S
  • Molecular Weight:581,06 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 100 mg
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 250 mg
       275,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 472,00 kr
    472,00 kr
    1 * 1 g
       472,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.870,00 kr
    1.870,00 kr
    1 * 5 g
       1.870,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 9.300,00 kr
    9.300,00 kr
    1 * 25 g
       9.300,00 kr
    Specifikationer:
    New Product