Orders LinkContactUsLinkComponent
Xylitol ≥98%
Xylitol ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Xylitol ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS nummer:87-99-0
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • Molecular Weight:152,15 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 472,00 kr
    472,00 kr
    1 * 5 g
       472,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 681,00 kr
    681,00 kr
    1 * 10 g
       681,00 kr
    Specifikationer:
    New Product