Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Hydroxyazetidine 98%
3-Hydroxyazetidine 98%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
3-Hydroxyazetidine 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3-Hydroxyazetidine 98%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymer:  3-Azetidinol, Azetidin-3-ol
  • CAS nummer:45347-82-8
  • Formel:C₃H₇NO
  • MDL nummer:MFCD03695446
  • Molecular Weight:73,09377 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 5.940,00 kr
    5.940,00 kr
    1 * 10 g
       5.940,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 835,00 kr
    835,00 kr
    1 * 1 g
       835,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 11.880,00 kr
    11.880,00 kr
    1 * 25 g
       11.880,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 3.710,00 kr
    3.710,00 kr
    1 * 5 g
       3.710,00 kr