Orders LinkContactUsLinkComponent
Palmitic acid ≥98%
Palmitic acid ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Palmitic acid ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Palmitic acid ≥98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
  • CAS nummer:57-10-3
  • Formel:C₁₆H₃₂O₂
  • Molecular Weight:256,42 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 472,00 kr
    472,00 kr
    1 * 5 g
       472,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 637,00 kr
    637,00 kr
    1 * 10 g
       637,00 kr
    Specifikationer:
    New Product