Orders LinkContactUsLinkComponent
3-AP ≥95%
3-AP ≥95%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
3-AP ≥95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  3-AP, NSC 663249, 2-((3-Aminopyridin-2-yl)methylene)hydrazine-1-carbothioamide, 2-[(3-Aminopyridin-2-yl)methylene]hydrazinecarbothioamide, PAN-811, 3-Aminopyridine-2-Carboxyaldehyde Thiosemicarbazone
  • CAS nummer:143621-35-6
  • Formel:C₇H₉N₅S
  • Molecular Weight:195,24 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1.490,00 kr
    1.490,00 kr
    1 * 25 mg
       1.490,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 4.080,00 kr
    4.080,00 kr
    1 * 100 mg
       4.080,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 9.230,00 kr
    9.230,00 kr
    1 * 500 mg
       9.230,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 2.680,00 kr
    2.680,00 kr
    1 * 50 mg
       2.680,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product