Orders LinkContactUsLinkComponent
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil 98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Gemfibrozil 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymer:  CI-719
  • CAS nummer:25812-30-0
  • Formel:C₁₅H₂₂O₃
  • Molecular Weight:250,33 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 25 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 100 g
       439,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 500 g
       1.890,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 9.040,00 kr
    9.040,00 kr
    1 * 2,5 kg
       9.040,00 kr
    Specifikationer:
    New Product