Biotin ≥98%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Biochemical/ life science applications.
- Store at 2 to 8 °C Non-hazardous
Synonymer: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- CAS nummer:58-85-5
- Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- Molecular Weight:244,31 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:200-399-3
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
- Store at 2 to 8 °C Non-hazardous
Synonymer: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- CAS nummer:58-85-5
- Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- Molecular Weight:244,31 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:200-399-3
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product