Orders LinkContactUsLinkComponent
Oleic acid ≥95%
Oleic acid ≥95%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Oleic acid ≥95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Oleic acid ≥95%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  (9Z)-9-Octadecenoic acid
  • CAS nummer:112-80-1
  • Formel:C₁₈H₃₄O₂
  • Molecular Weight:282,46 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 297,00 kr
    297,00 kr
    1 * 500 mg
       297,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 396,00 kr
    396,00 kr
    1 * 1 g
       396,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 845,00 kr
    845,00 kr
    1 * 5 g
       845,00 kr
    Specifikationer:
    New Product