Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Cystine ≥98%
L-Cystine ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
L-Cystine ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
L-Cystine ≥98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
  • CAS nummer:56-89-3
  • Formel:C₆H₁₂N₂O₄S₂
  • Molecular Weight:240,3 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 472,00 kr
    472,00 kr
    1 * 1 g
       472,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 396,00 kr
    396,00 kr
    1 * 500 mg
       396,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product