Lactic acid ≥95%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer: DL-Mælkesyre
- CAS nummer:50-21-5
- Formel:C₃H₆O₃
- Molecular Weight:90,08 g/mol
- EINECS:200-018-0
- FN:3265
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer: DL-Mælkesyre
- CAS nummer:50-21-5
- Formel:C₃H₆O₃
- Molecular Weight:90,08 g/mol
- EINECS:200-018-0
- FN:3265