Orders LinkContactUsLinkComponent
Methotrexate ≥95%
Methotrexate ≥95%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Methotrexate ≥95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Methotrexate ≥95%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
  • CAS nummer:59-05-2
  • Formel:C₂₀H₂₂N₈O₅
  • Molecular Weight:454,44 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 100 mg
       527,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 500 mg
       1.380,00 kr
    Specifikationer:
    New Product