Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

BAM7 ≥98%

New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
BAM7 ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater

4 tilgængelige muligheder nedenfor

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonymer:  3-Methyl-1-(4-phenyl-2-thiazolyl)-1H-pyrazole-4,5-dione 4-[2-(2-ethoxyphenyl)hydrazone], 4-(2-(2-Ethoxyphenyl)hydrazono)-5-methyl-2-(4-phenylthiazol-2-yl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Bax Activator Molecule 7
  • CAS nummer:331244-89-4
  • Formel:C₂₁H₁₉N₅O₂S
  • Molecular Weight:405,47 g/mol
Product Family Options

Produktinformation

  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 25 mg
       1.270,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 50 mg
       2.300,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 3.440,00 kr
    3.440,00 kr
    1 * 100 mg
       3.440,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4.800,00 kr
    4.800,00 kr
    1 * 200 mg
       4.800,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product