Orders LinkContactUsLinkComponent
Ac-IEPD-AFC ≥98%
Ac-IEPD-AFC ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Ac-IEPD-AFC ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Ac-IEPD-AFC ≥98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
  • CAS nummer:1135417-31-0
  • Formel:C₃₂H₃₈F₃N₅O₁₁
  • Molecular Weight:725,67 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 3.760,00 kr
    3.760,00 kr
    1 * 25 mg
       3.760,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 5.520,00 kr
    5.520,00 kr
    1 * 50 mg
       5.520,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 7.840,00 kr
    7.840,00 kr
    1 * 100 mg
       7.840,00 kr
    Specifikationer:
    New Product