Thymol blue indicator
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL nummer:MFCD00005869
- Molecular Weight:466,59 g/mol
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL nummer:MFCD00005869
- Molecular Weight:466,59 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product