Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl red indicator
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Methyl red indicator
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Methyl red indicator
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
  • Non-hazardous
Synonymer:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS nummer:493-52-7
  • Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL nummer:MFCD00002425
  • Molecular Weight:269,3 g/mol
  • EINECS:207-776-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 100 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 2,5 kg
       2.130,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 8.300,00 kr
    8.300,00 kr
    1 * 10 kg
       8.300,00 kr
    Specifikationer:
    New Product