Orders LinkContactUsLinkComponent
Hyperoside 98%
Hyperoside 98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Hyperoside 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymer:  Hyperoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Hyperin, Quercetin-3-galactoside
  • CAS nummer:482-36-0
  • Formel:C₂₁H₂₀O₁₂
  • Molecular Weight:464,38 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 100 mg
       1.710,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 250 mg
       2.780,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 8.330,00 kr
    8.330,00 kr
    1 * 1 g
       8.330,00 kr
    Specifikationer:
    New Product