Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodium Decanoate 98%

Sodium Decanoate 98%

Leverandør:   Apollo Scientific
Sodium Decanoate 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Sodium Decanoate 98%

4 tilgængelige muligheder nedenfor

Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

  • CAS nummer:1002-62-6
  • Formel:C₁₀H₁₉NaO₂
  • MDL nummer:MFCD00066453
  • Molecular Weight:194,25 g/mol
Product Family Options

Produktinformation

  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 25 g
       187,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 615,00 kr
    615,00 kr
    1 * 100 g
       615,00 kr

  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.850,00 kr
    2.850,00 kr
    1 * 500 g
       2.850,00 kr