Cinnamaldehyde ≥80%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
- CAS nummer:104-55-2
- Formel:C₉H₈O
- MDL nummer:MFCD00007000
- Molecular Weight:132,16 g/mol
- EINECS:203-213-9
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
- CAS nummer:104-55-2
- Formel:C₉H₈O
- MDL nummer:MFCD00007000
- Molecular Weight:132,16 g/mol
- EINECS:203-213-9
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product