Orders LinkContactUsLinkComponent
Docusate sodium ≥98%
Docusate sodium ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Docusate sodium ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Docusate sodium ≥98%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
  • CAS nummer:577-11-7
  • Formel:C₂₀H₃₇NaO₇S
  • Molecular Weight:444,56 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 483,00 kr
    483,00 kr
    1 * 100 mg
       483,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 200 mg
       725,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 500 mg
       1.200,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 3.970,00 kr
    3.970,00 kr
    1 * 5 g
       3.970,00 kr
    Specifikationer:
    New Product