Orders LinkContactUsLinkComponent
Methoxyfenozide ≥98%
Methoxyfenozide ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Methoxyfenozide ≥98%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  Methoxyphenozide
  • CAS nummer:161050-58-4
  • Formel:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Molecular Weight:368,47 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 560,00 kr
    560,00 kr
    1 * 100 mg
       560,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 500 mg
       1.350,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 g
       1.910,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 4.360,00 kr
    4.360,00 kr
    1 * 5 g
       4.360,00 kr
    Specifikationer:
    New Product