Orders LinkContactUsLinkComponent
Nonadecane 99%
Nonadecane 99%
Leverandør:   Apollo Scientific
Nonadecane 99%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymer:  N-nonadecane
  • CAS nummer:629-92-5
  • Formel:C₁₉H₄₀
  • MDL nummer:MFCD00009012
  • Molecular Weight:268,52 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 407,00 kr
    407,00 kr
    1 * 25 g
       407,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 26.470,00 kr
    26.470,00 kr
    1 * 2,5 kg
       26.470,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 100 g
       1.220,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 5.460,00 kr
    5.460,00 kr
    1 * 500 g
       5.460,00 kr