Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS nummer:611-71-2
  • Formel:C₈H₈O₃
  • Molecular Weight:152,15 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 5 g
       527,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 10 g
       736,00 kr
    Specifikationer:
    New Product