Orders LinkContactUsLinkComponent
MES monohydrate ≥98%
MES monohydrate ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP19522-100G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
MES monohydrate ≥98%
Katalog # APOSBUP19522-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  145224-94-8
MES monohydrate ≥98%
Bottle
CAS nummer:  145224-94-8
Price
2.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
  • CAS nummer:145224-94-8
  • Formel:C₆H₁₅NO₅S
  • Molecular Weight:213,252 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer