Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Lansoprazole ≥95%

New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Lansoprazole ≥95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Lansoprazole ≥95%

3 tilgængelige muligheder nedenfor

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Synonymer:  2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
  • CAS nummer:103577-45-3
  • Formel:C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
  • Molecular Weight:369,36 g/mol
Product Family Options

Produktinformation

  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 500 mg
       439,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 604,00 kr
    604,00 kr
    1 * 1 g
       604,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 10 g
       1.850,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product