Orders LinkContactUsLinkComponent
Forskolin ≥98%
Forskolin ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP17787-200MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Forskolin ≥98%
Katalog # APOSBUP17787-200MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  66575-29-9
Forskolin ≥98%
Bottle
CAS nummer:  66575-29-9
Price
kr1,860.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
  • CAS nummer:66575-29-9
  • Formel:C₂₂H₃₄O₇
  • Molecular Weight:410,5 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer