Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Thyroxine ≥95%
L-Thyroxine ≥95%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
L-Thyroxine ≥95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
L-Thyroxine ≥95%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • Molecular Weight:776,87 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 200 mg
       308,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 516,00 kr
    516,00 kr
    1 * 500 mg
       516,00 kr
    Specifikationer:
    New Product