(S)-(-)-Limonene 95%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer: (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
- CAS nummer:5989-54-8
- Formel:C₁₀H₁₆
- Molecular Weight:136,23404 g/mol
- EINECS:227-815-6
- FN:2052
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer: (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
- CAS nummer:5989-54-8
- Formel:C₁₀H₁₆
- Molecular Weight:136,23404 g/mol
- EINECS:227-815-6
- FN:2052
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product



