Orders LinkContactUsLinkComponent
AC-55541 98%
AC-55541 98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
AC-55541 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  (E)-N-(2-(2-(1-(3-Bromophenyl)ethylidene)hydrazineyl)-2-oxo-1-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)ethyl)benzamide
  • CAS nummer:916170-19-9
  • Formel:C₂₅H₂₀BrN₅O₃
  • Molecular Weight:518,36 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 1.780,00 kr
    1.780,00 kr
    1 * 100 mg
       1.780,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 3.030,00 kr
    3.030,00 kr
    1 * 250 mg
       3.030,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 8.180,00 kr
    8.180,00 kr
    1 * 1 g
       8.180,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 23.530,00 kr
    23.530,00 kr
    1 * 5 g
       23.530,00 kr
    Specifikationer:
    New Product