Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenofibrate ≥98%
Fenofibrate ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Fenofibrate ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Fenofibrate ≥98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer:  2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate
  • CAS nummer:49562-28-9
  • Formel:C₂₀H₂₁ClO₄
  • Molecular Weight:360,83 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 319,00 kr
    319,00 kr
    1 * 100 mg
       319,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 200 mg
       439,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product