Hyperoside ≥98%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer: Hyperoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Hyperin, Quercetin-3-galactoside
- CAS nummer:482-36-0
- Formel:C₂₁H₂₀O₁₂
- Molecular Weight:464,38 g/mol
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer: Hyperoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Hyperin, Quercetin-3-galactoside
- CAS nummer:482-36-0
- Formel:C₂₁H₂₀O₁₂
- Molecular Weight:464,38 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product