Phenol Red indicator
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:143-74-8
- Formel:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL nummer:MFCD00003552
- Molecular Weight:354,38 g/mol
- EINECS:205-609-7
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:143-74-8
- Formel:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL nummer:MFCD00003552
- Molecular Weight:354,38 g/mol
- EINECS:205-609-7
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product