Orders LinkContactUsLinkComponent
Eosin B biological stain
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Eosin B biological stain
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Eosin B biological stain
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
  • CAS nummer:548-24-3
  • Formel:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
  • MDL nummer:MFCD00005041
  • Molecular Weight:624,06 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 25 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 3.220,00 kr
    3.220,00 kr
    1 * 500 g
       3.220,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 15.400,00 kr
    15.400,00 kr
    1 * 2,5 kg
       15.400,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 955,00 kr
    955,00 kr
    1 * 100 g
       955,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product