Orders LinkContactUsLinkComponent
(-)-Limonene ≥95%
(-)-Limonene ≥95%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
(-)-Limonene ≥95%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
(-)-Limonene ≥95%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer:  (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
  • CAS nummer:5989-54-8
  • Formel:C₁₀H₁₆
  • Molecular Weight:136,23 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 341,00 kr
    341,00 kr
    1 * 200 mg
       341,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 538,00 kr
    538,00 kr
    1 * 500 mg
       538,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 780,00 kr
    780,00 kr
    1 * 1 g
       780,00 kr
    Specifikationer:
    New Product