Orders LinkContactUsLinkComponent
DEPC ≥98%
DEPC ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
DEPC ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • CAS nummer:1609-47-8
  • Formel:C₆H₁₀O₅
  • Molecular Weight:162,14 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 659,00 kr
    659,00 kr
    1 * 500 mg
       659,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 5 g
       2.070,00 kr
    Specifikationer:
    New Product