Orders LinkContactUsLinkComponent
Palmitic acid 98%
Palmitic acid 98%
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Palmitic acid 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Palmitic acid 98%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymer:  Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
  • CAS nummer:57-10-3
  • Formel:C₁₆H₃₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00002747
  • Molecular Weight:256,4268 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 100 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 500 g
       439,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.930,00 kr
    1.930,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.930,00 kr
    Specifikationer:
    New Product