Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzaldehyde 99+%
Benzaldehyde 99+%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Benzaldehyde 99+%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Benzaldehyde 99+%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • CAS nummer:100-52-7
  • Formel:C₇H₆O
  • MDL nummer:MFCD00003299
  • Molecular Weight:106,12194 g/mol
  • EINECS:202-860-4
  • FN:1990
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 330,00 kr
    330,00 kr
    1 * 100 g
       330,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 659,00 kr
    659,00 kr
    1 * 250 g
       659,00 kr