Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
Ætsende
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
  • Store at room temperature
Synonymer:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL nummer:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176,12412 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 100 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 500 g
       439,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.930,00 kr
    1.930,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.930,00 kr
    Specifikationer:
    New Product