Orders LinkContactUsLinkComponent
Linalool 98%
Linalool 98%
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Linalool 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymer:  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  • CAS nummer:78-70-6
  • Formel:C₁₀H₁₈O
  • Molecular Weight:154,25 g/mol
  • EINECS:201-134-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 mL
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 100 mL
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 500 mL
       275,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product